accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 883001-15-8

IUPAC Nome: —
Sinonimi: —
Peso molecolare (g/mol): —
Formula molecolare: —
InChi Key: —
SMILES: —
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati