accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNHO

CAS RN 937795-91-0

IUPAC Nome: [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
Sinonimi: [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
Peso molecolare (g/mol): 207.28
Formula molecolare: C11H17N3O
InChi Key: OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CN=CC(=N1)N1CCCC(CO)C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati