accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOFFFF

CAS RN 94695-50-8

IUPAC Nome: ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate
Sinonimi: ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate
Peso molecolare (g/mol): 264.18
Formula molecolare: C11H8F4O3
InChi Key: KWDVJYLIAJHEOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati