accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-13-5

ClSiClCl

CAS RN 98-13-5

IUPAC Nome: trichloro(phenyl)silane
Sinonimi: phenyltrichlorosilane
Peso molecolare (g/mol): 211.54
Formula molecolare: C6H5Cl3Si
InChi Key: ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)