accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-81-7

BrCH2

CAS RN 98-81-7

IUPAC Nome: (1-bromoethenyl)benzene
Sinonimi: α-bromostyrene
Peso molecolare (g/mol): 183.05
Formula molecolare: C8H7Br
InChi Key: SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC(=C)C1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punti di ebollizione 
  • (3)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)