accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHNOO

CAS RN 99-42-3

IUPAC Nome: methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Sinonimi: methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Peso molecolare (g/mol): 197.15
Formula molecolare: C8H7NO5
InChi Key: GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati