accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiClH3CH3C

CAS RN 995-45-9

IUPAC Nome: tributyl(chloro)silane
Sinonimi: tributyl(chloro)silane
Peso molecolare (g/mol): 234.88
Formula molecolare: C12H27ClSi
InChi Key: JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati