accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 61203-83-6

H3CO

CAS RN 61203-83-6

IUPAC Nome: 4-pentylcyclohexan-1-one
Sinonimi: 4-pentylcyclohexan-1-one
Peso molecolare (g/mol): 168.28
Formula molecolare: C11H20O
InChi Key: UKLNPJDLSPMJMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCC1CCC(=O)CC1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati