accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 84624-27-1

NH(S)OOOOOHNOHH3CCH3H3C

CAS RN 84624-27-1

IUPAC Nome: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
Sinonimi: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-6-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Peso molecolare (g/mol): 468.55
Formula molecolare: C26H32N2O6
InChi Key: JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Percent Purity 
  • (2)
  • (1)
Quantità 
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)