accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 958293-79-3

CAS RN 958293-79-3

IUPAC Nome:
Sinonimi:
Peso molecolare (g/mol):
Formula molecolare:
InChi Key:
SMILES:
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati