BINDER e Fisher Scientific channel presentano due nuove stufe di essiccazione a vuoto
Scopri il design accattivante per campioni non infiammabili e infiammabili.
Guardare il webinar
Programma
Cosa succede a un palloncino una in stufa di essiccazione a vuoto? Oltre a esperimenti come questo, l'essiccazione sotto vuoto è ideale per processi che prevedono campioni sensibili alla temperatura o all'ossigeno, solventi infiammabili, essiccazione accelerata e molte altre applicazioni.
I grafici mostrano funzionalità, facilità d'uso e vantaggi di due nuovi modelli di stufe di essiccazione a vuoto Binder: VD e VDL conforme alla direttiva ATEX.
A seconda del modello, la temperatura massima è di 220°C o 110°C, mentre il vuoto minimo ottenibile è di ≤5 mbar a seconda del tipo di pompa, il tutto attivato/disattivato tramite un controller. Un touchscreen consente impostazioni digitali precise e un nuovo sistema di illuminazione interna esclusivo che consente di visualizzare in modo semplice e senza precedenti. L'asciugatura riproducibile è resa semplice da una funzione di rilevamento automatico denominata SmartVent, anch'essa descritta. Unitevi a noi per scoprire queste e molte altre funzionalità.
Queste nuove stufe di essiccazione a vuoto sono utilizzate per applicazioni nel settore automobilistico, elettronico, farmaceutico, cosmetico e nella ricerca di alimenti e bevande, anche nella garanzia della qualità e nella produzione.
Argomenti principali del webinar:
  • Prova quanto possa essere facile essiccare sotto vuoto
  • Scopri come le linee guida di sicurezza ATEX abbiano influenzato il design unico
  • Scopri come funziona la camera antideflagrante
  • Scopri come le funzioni intelligenti risolvono i problemi quotidiani di essiccazione
Documenti correlati
  • Brochure: Stufe di essiccazione a vuoto
  • Brochure: Sufe di essiccazione a vuoto modello VD 23 per solventi non infiammabili
Scaricare
15195_logo_detail_page
Il nostro speaker
team member
Lothar Maresch
Biologist, Binder Academy Manager.