Learn More
Buerkle™ Extension Tube for Aqua Sampler
Aids in obtaining ground water samples from wells, pits and other sources.
Marca:  Buerkle™ 5308-1051
314.44 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11803892
  • 347.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For 1050mL samplers
  • Ultra-pure materials guarantee the highest degree of sample purity
Specifica
Specifica
Extension Tube
1050 mL