missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIAPIN1 Antibody (5G8), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18482869 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18482869 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18482869 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00057019M01

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CIAPIN1 Monoclonal antibody specifically detects CIAPIN1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CIAPIN1
Applicazioni Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 5G8
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000, Sandwich ELISA
Formulazione In 1x PBS, pH 7.4
N. accesso geni NP_064709
Alias gene Anamorsin, cytokine induced apoptosis inhibitor 1, Cytokine-induced apoptosis inhibitor 1, DRE2, Fe-S cluster assembly protein DRE2 homolog, predicted protein of HQ0915,2810413N20Rik, PRO0915
Specie ospite Mouse
Immunogeno CIAPIN1 (NP_064709, 211 a.a. ∽ 312 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
Metodo di purificazione IgG purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57019
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG1 λ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.