missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCET2 Antibody (HGAL/2834), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18542369 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18542369 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18542369 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324293JF549

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

GCET2 Monoclonal antibody specifically detects GCET2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GCET2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone HGAL/2834
Coniugato Janelia Fluor 549
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene GAL, GCAT2, germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein, germinal center expressed transcript 2, Germinal center-associated lymphoma protein, HGAL, MGC40441
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human GCET2 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 257144
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.