missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-4 Antibody (921832R), HRP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18664933 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18664933 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18664933 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2929RH

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TIM-4 Monoclonal antibody specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TIM-4
Applicazioni Flow Cytometry, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 921832R
Coniugato HRP
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD-4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NSO-derived recombinant human TIM-4, Glu25-Leu315, Accession # Q96H15
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cellular Signaling, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 91937
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.