Learn More
Thermo Scientific™ Strisce di provette da 0.2 ml
Código de producto. 11594764
Cambiar vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Purple
Red
Tipo di chiusura:
Domed Cap
Nessuno
Not Included
Product Type:
8-Strip Cap
8-Strip Tube
Striscia da 8 provette
Quantità:
10 Packs of 12 Strips
10 confezioni da 12 strisce
250 Strips
250 strisce
Tamaño de la unidad:
pezzi 120
pezzi 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Colore Tipo di chiusura Product Type Quantità Tamaño de la unidad
11594764 Incolore Nessuno Striscia da 8 provette 250 strisce pezzi 250
15767476 Incolore Nessuno Striscia da 8 provette 250 strisce pezzi 250
10394223 Blue Domed Cap 8-Strip Tube 250 Strips pezzi 250
10190543 Green Domed Cap 8-Strip Tube 250 Strips pezzi 250
10100553 Purple Domed Cap 8-Strip Tube 250 Strips pezzi 250
10334613 Red Domed Cap 8-Strip Tube 250 Strips pezzi 250
12199690 - Domed Cap 8-Strip Cap 10 Packs of 12 Strips pezzi 120
10594184 Green Domed Cap 8-Strip Tube 10 Packs of 12 Strips pezzi 120
10533225 Incolore Nessuno Striscia da 8 provette 10 confezioni da 12 strisce pezzi 120
10513995 Purple Not Included 8-Strip Tube 10 Packs of 12 Strips pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11594764 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0264
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le strisce di provette per PCR e qPCR da 0.2 ml sono disponibili nel formato da 8 provette con strisce di vari colori o da 12 provette per striscia.
Le provette in strisce da 0.2 ml sono compatibili con i blocchi per termociclatore standard da 0.2 ml. Sono ideate per applicazioni PCR e qPCR.
Disponibilità di numerose opzioni di tappo, compresi i tappi ultra trasparenti ideali per saggi qPCR. I tappi, pur costituendo un sigillo sicuro, sono facili da applicare e rimuovere. I tappi portano la capacità complessiva della provetta a 0.25 ml.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks 8 tubes per strip 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips
  • Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Applications
  • PCR
  • qPRC
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificazione/Conformità Certified DNA/RNase Free
Colore Incolore
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Quantità 250 strisce
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal Cyclers
Materiale Polypropylene
Reaction Speed Standard
Tipo di chiusura Nessuno
Formato 250 Strip Tubes
Product Type Striscia da 8 provette
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.