Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
- 0.25mL maximum tube volume when capped
- Strips of eight tubes
- Can be cut into individual tubes
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
- Available with flat cap strips, domed cap strips, or without cap strips
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free |
| Colore | Green |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 250 Case |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0.2mL 96-well V-bottom thermal cyclers, PCR and qPCR/Real-Time PCR applications |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Domed Cap |
| N. di pozzetti | 96 |
| Formato | Strip |
| Product Type | Thin Wall 8-Strip PCR Tube |