Learn More
0.2N H2SO4 Distillation Fluid, 50 x 10 mL, smart delivery PFA Tube, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 x 10 mL |
| Concentrazione | 0.2 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Solvente o matrice | Water |