Learn More
Motic™ 0.35X C-Mount Camera Adapter
Codice prodotto. 15429254
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Camera Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15429254 Camera Adapter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15429254 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001904111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    186.04€ / pezzi 1
    Risparmia 22.96€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This C-mount camera adapter allows Moticams to connect with Motic™ trinocular microscopes.
Compatible with the following cameras:
  • Moticam 2
  • Moticam X
  • Moticam X3
  • Moticam 1080
  • Moticam BTU 10
  • Moticam BTX 8
Specifica
Tipo Camera Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Motic BA, AE2000/AE31E, SMZ-161/171 Trinocular Microscopes