Learn More
0.5-2 wt% Soot in Diesel Engine Oil, VHG™
Codice prodotto. 30040420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040420 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30040420 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSOOTA50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
0.5-2 wt% Soot in Diesel Engine Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nominal Soot Content Range
Metodi FTIR/IR
Nomi componenti o analita Nominal Soot Content Range
Shipping Condition Room Temperature
IUPAC Name Nominal Soot Content Range
Solvent or Matrix 15W40 Motor Oil
Quantità 50 mL