Learn More
Hamilton™ 0.5 μL 7000 Series Microliter Syringe
Codice prodotto. 17894372
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
25 G
26s G
32 G
Stile del punto dell'ago:
Blunt
Cone
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago unitSize
17894372 25 G Blunt Pezzo
17874322 25 G Sharp, Bevel, Curved, Non-coring Pezzo
17864202 26s G Cone Pezzo
17864322 32 G Blunt Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17894372 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore CAL86250
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing up to 0.05 μL.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.104 mm
Product Type Microliter Syringe
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Modello 7000.5 KH
Quantità 1
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 69.9 mm
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Knurled Hub