Learn More
Eppendorf™ 0.5 Model ThermoMixer™
Codice prodotto. 15316551 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
15316551 EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15316551 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5386000010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Accuracy Max. ±0.5°C at 20°C to 45°C
Content And Storage Thermoblock 24 x 0.5 mL, EU
Capacità 0.5 mL Microtubes
No. of Places 24
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) 1°C to 100°C
Da utilizzare con (applicazione) Used to Transformation of Bacteria Strains and Plasmids
Include USB Interface
Modello ThermoMixer F0.5
Speed 300 to 2500 rpm
Larghezza (sistema metrico) 206 mm
Altezza (sistema metrico) 163 mm
Profondità (sistema metrico) 304 mm
Requisiti elettrici 220 to 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Tensione 220 to 240 V
Frequenza 50 to 60 Hz