Learn More
- Home
- Products
- Tubes
- Microtubes
- Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes
-
-
-
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes
Codice prodotto. 16245530
Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Tipo di chiusura | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16245530 | 0.5 mL | Skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265610 | 0.5 mL | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245550 | 0.5 mL | Skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255530 | 0.5 mL | Skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265540 | 0.5 mL | Non-skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16225540 | 0.5 mL | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205540 | 0.5 mL | Non-skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16275540 | 0.5 mL | Non-skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16235530 | 0.5 mL | Skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10061982 | 0.5 ml | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10193672 | 0.5 ml | Skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265530 | 0.5 mL | Skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16275550 | 1.5 mL | Non-skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16225550 | 1.5 mL | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245540 | 1.5 mL | Non-skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285550 | 1.5 mL | Non-skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285610 | 1.5 mL | Skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10501473 | 1.5 ml | Autoportante | Tappo a vite e o-ring, staccato | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10778754 | 1.5 ml | Skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295610 | 1.5 mL | Skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265550 | 1.5 mL | Non-skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10463372 | 1.5 ml | Conico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10463182 | 1.5 ml | Conico | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295550 | 1.5 mL | Non-skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245620 | 2 mL | Skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16215620 | 2 mL | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16265560 | 2 mL | Skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16255620 | 2 mL | Skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16295560 | 2 mL | Non-skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16245560 | 2 mL | Non-skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205550 | 2 mL | Non-skirted | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16205570 | 2 mL | Non-skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16235620 | 2 mL | Skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10246122 | 2 ml | Skirted | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 11868342 | 2 mL | Autoportante | Tappo a vite e o-ring, attaccato | Sterile and PCR Ready | pezzi 500 |
| 16265620 | 2 mL | Skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16285560 | 2 mL | Non-skirted | Not Included | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10473372 | 2 ml | Conico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10245742 | 2 ml | Conico | Attached Cap | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 16215570 | 2 mL | Skirted | Not Included | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10032232 | 0.5 ml | Conico | Screw Cap with O-ring (Unattached) | PCR Ready | pezzi 5000 |
| 10104062 | 0.5 ml | Conico | Screw Cap with O-ring (Attached) | Sterile and PCR Ready | pezzi 5000 |
-
547.00€
533.99€ / pezzi 5000
Risparmia 13.01€
2% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28170" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Thermo Scientific™ Screw Cap Micro Tubes robust design and material selection are well suited for work with biologics and offer rich features, including ultra-clear externally threaded tubes and UV protective amber tubes. Options are available with or without a self-standing skirted bottom, non-knurl and knurled tubes for single hand operation, in 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL sizes, and the option of multicolored caps, with or without tethered straps. Screw Cap Micro Tube Caps offer a durable design incorporating an O-ring that helps prevent leaks under demanding conditions.
Spécification
Spécification
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | Polypropylene (Virgin) |
| Include | NonKnurl |
| Imballaggio | 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag. |
| Temperature Range (Metric) | Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage |
| Dichiarazioni di pulizia | Non-Sterile Free of: Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen & Endotoxin, ATP, PCR Inhibitor |
| Resistenza UV | (UV) Ultra violet protection avg. 1.22% transmittance between 220 and 500nm |
| Proprietà di legame | Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition |
| Coppia max | Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Fit for Purpose | PCR Ready |
| Forma del fondo | Skirted |
| RCF max | 18,000 x g |
| Product Type | Screw-cap Microtube |
| Afficher plus Afficher moins |
† Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.
Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.
Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.