Learn More
Gilac™ 0.6 L Inhaler
Codice prodotto. 17968571
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
17968571 Non-sterile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17968571 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G113321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.83€
    4.50€ / pezzi 1
    Risparmia 2.33€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
0.6 L Inhaler is a very ergonomic inhaler. Easy to store thanks to the removable face mask to be placed within the bowl.
  • Ergonomic design.
  • Save room: Removable face mask to be stored within the bowl.
  • 0.6 L volume for perfect inhalation session.
  • Fits every shape of faces.
  • Researched product ergonomics ensure optimum cleaning.
Specifica
Product Type Inhaler
Colore White
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) 20.3 oz.
Volume (sistema metrico) 0.6 L