Learn More
Sartorius™ 0.8μm Pore Cellulose Nitrate Membrane
Codice prodotto. 10478742 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10478742 47 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10478742 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore 1300447ACN
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Punto di bolla 1.7bar
Colore Black/White Grid
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale Nitrato di cellulosa
Dimensione del poro 0.8 μm
Portata 200mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological testing of beverages, yeasts and molds. For testing airborne yeasts and molds at places high humidity
Portata del gas 5.2L/min.
N. per confezione 100/Pack
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 47 mm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X100 FILTERS,MEMBRANE DISC STERILE GREY WITH D=47mm, grau/weiß,
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose