Learn More
RETSCH 1.0353 Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
Codice prodotto. 10086669 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
500 μm
750 μm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10086669 500 μm Pezzo
11964322 750 μm Pezzo
10066339 1 mm Pezzo
11984322 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10086669 Fornitore RETSCH N. del fornitore 03.647.0326
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 500 μm
Tipo Bottom Sieve
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) SM 200 Cutting Mill