Learn More
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.9340g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ICH2CH2(CF2)5CF3 |
| Indice di rifrazione | 1.3590 to 1.3610 (20°C, 589nm) |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |