Learn More
1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane, TRC
Codice prodotto. 30008322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008322 25 mg 25mg
30007197 5 mg 5mg
30007276 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO23361325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865306-24-7
Formula molecolare C13 H20 Cl8
Molecular Weight (g/mol) 459.92
Sinonimo Tridecane, 1,1,1,3,11,13,13,13-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane (ACI)
IUPAC Name 1,1,1,3,11,13,13,13-octachlorotridecane
SMILES ClC(CCCCCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H20Cl8/c14-10(8-12(16,17)18)6-4-2-1-3-5-7-11(15)9-13(19,20)21/h10-11H,1-9H2
Peso formulazione 455.9073