Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Mikromol™
Codice prodotto. 17904316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17904316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17904316 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3315.020100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Nomi componenti o analita 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 F6 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 0Sevoflurane Related Compound B, Sevoflurane Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMILES COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropane
Molecular Weight (g/mol) 182.06
Quantità 100 mg
Peso formulazione 182.0166 g/mol