Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, TRC
Codice prodotto. 30406524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406524 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2910152.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-propane
CAS 13171-18-1
Formula molecolare C4 H4 F6 O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy- (9CI, ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane (ACI), Ether, methyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methyl ether, 1-(Trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, 1-Methoxy-1-trifluoromethyl-2,2,2-trifluoroethane, 356mmzEβγ, Bis(trifluoromethyl)methyl methyl ether, Hexafluoroisopropyl methyl ether, HFE 356mmz, Iso-flurothyl, Isoindoklon, Methyl 1-(trifluoromethyl)-2,2,2-trifluoroethyl ether
InChI Formula InChI=1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
SMILES COC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropane
Molecular Weight (g/mol) 182.06
Peso formulazione 182.0166