Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99%, for analysis
Codice prodotto. 15189303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15189303 250 mL Glass Bottle 250mL
12655007 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
12665007 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15189303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445822500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 920-66-1
Formula molecolare C3H2F6O
Molecular Weight (g/mol) 168.04
InChI Key BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Punto di fusione -4.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.5960g/mL
Punti di ebollizione 59.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CF3)2CHOH
Indice di rifrazione 1.2740 to 1.2770
Quantità 250 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.001 % max.
Gravità specifica 1.596
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Viscosità 1.65 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 168.04
Percent Purity 99%
Grado Analisi
Forma fisica Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.