Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LC-MS Grade, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| Punto di fusione | -4°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.596g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 59°C |
| Imballaggio | Ampoule |
| Formula lineare | (CF3)2CHOH |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.275 |
| Quantità | 10 x 1 mL |
| Numero UN | UN3265 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol