Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, TRC
Codice prodotto. 17992775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992775 25 g 25g
17952775 500 g 500g
17912345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29388025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 920-66-1
Formula molecolare C3 H2 F6 O
Molecular Weight (g/mol) 168.04
Sinonimo 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, 2H-Perfluoro-2-propanol
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Peso formulazione 168.001