Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15530534 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15530534 100 g 100g
15510534 5 g 5g
15520534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15530534 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312121000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10057-27-9
Formula molecolare C3F6O
Molecular Weight (g/mol) 166.02
Numero MDL MFCD00149063
InChI Key VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
PubChem CID 36719
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one;trihydrate
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate
Punto di fusione 18.0°C to 21.0°C
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 108.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 166.02
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexafluoroacetone hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.