Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate, 98%
Codice prodotto. 10591491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591491 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10591491 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269970250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13098-39-0 | 1·5 H2O | 193.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Nota nome 98%
CAS 13098-39-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18°C to 21°C
Colore Amber or Yellow
Densità 1.6900g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare 1·5 H2O
Indice di rifrazione 1.3060 to 1.311
Numero MDL MFCD06800792
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.69
Sinonimo hexafluoroacetone sesquihydrate, unii-cu1noz8ps6, ccris 4653, acetone, hexafluoro-, sesquihydrate, hexafluoro-2-propanone sesquihydrate, cu1noz8ps6, 2-propanone, hexafluoro-, sesquihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroacetone sesquihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate 2:3, hexafluoroacetone 1.5-hydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
InChI Key VAIZVCMDJPBJCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 193.05
PubChem CID 3032602
Viscosità 0.67 mPa.s (38°C)
Peso formulazione 193.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone sesquihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.