Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11423801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423801 25 mL 25mL
11413801 5 mL -
11433801 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11423801 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215124525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20€
    84.00€ / 25mL
    Risparmia 4.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol is a speciality solvent effective for solubilizing a wide range of polymers, including those that are not soluble in the most common organic solvents.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol is a speciality solvent effective for solubilizing a wide range of polymers, including those that are not soluble in the most common organic solvents, such as:
    • Polyamides, polyacrylonitriles, polyacetals, polyesters (e.g. polyglycolide), and polyketones.
  • It has also found use in biochemistry to solubilize peptides and to monomerize β-sheet protein aggregates.
  • It can be used as an acid in volatile buffers for ion pair HPLC - mass spectrometry of nucleic acids.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol was used for preparing hexafluoroalcohol-functionalized methacrylate polymers for lithographic/nanopatterning materials.
Identificatori chimici
CAS 29463-77-2
Formula molecolare C3H2F6O
Molecular Weight (g/mol) 168.038
InChI Key BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-isopropanol
Nota nome For GC analysis
Colore Colorless
Densità 1.62 g/mL
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 25 mL
Peso formulazione 168.04
Percent Purity 0.9969
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.