Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate, 98+%, stab. with 50ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11328635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328635 25 g 25g
11318635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328635 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12128.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. | CAS: 2160-89-6 | C6H4F6O2 | 222.09 g/mol
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2160-89-6
Formula molecolare C6H4F6O2
Molecular Weight (g/mol) 222.09
Numero MDL MFCD00040104
InChI Key MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
PubChem CID 75096
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl prop-2-enoate
SMILES FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Colore Colorless
Densità 1.37
Punti di ebollizione 81°C to 82°C
Punto d'infiammabilità 17°C (62°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCO2CH(CF3)2
Indice di rifrazione 1.319
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 2094742
Gravità specifica 1.37
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 222.09
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid