Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 17933836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17933836 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17933836 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3315.010100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
Nomi componenti o analita 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H2 F6 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
SMILES OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 168.04
Quantità 100 mg
Peso formulazione 168.001 g/mol