Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10430398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10430398 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
15149293 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10430398 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 430851000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Add to basket
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 999-97-3
Formula molecolare C6H19NSi2
Molecular Weight (g/mol) 161.4
Numero MDL MFCD00008259
InChI Key FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC Name [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C
Punto d'infiammabilità 20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4090
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,4725
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viscosità 0.9 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 161.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.