Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -78.0°C |
| Densità | 0.7600g/mL |
| Punti di ebollizione | 125.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 20°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.