Learn More
1,1'-(1,4-phenylene)bis-Ethanone, TRC
Codice prodotto. 30421551
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30421551 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421551 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP997790250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diacetylbenzene
CAS 1009-61-6
Formula molecolare C10 H10 O2
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzene, p-diacetyl- (6CI,8CI), 1,1'-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1'-(1,4-Phenylene)bis(ethan-1-one), 1,1'-(1,4-Phenylene)diethanone, 1,4-Diacetylbenzene, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, 4'-Acetylacetophenone, NSC 295548, p-Acetylacetophenone, p-Diacetylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-acetylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 162.185
Peso formulazione 162.0681