Learn More
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 17961596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17961596 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0089.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Nomi componenti o analita 5-tert-Butyl-m-Xylene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Xylometazoline Hydrochloride Impurity D, Xylometazoline Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
IUPAC Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 162.27
Quantità 100 mg
Peso formulazione 162.1409 g/mol