Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-butanone, 96%
Codice prodotto. 11343806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343806 5 g 5g
11333806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16868.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 381-88-4 | C4H5F3O | 126.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 381-88-4
Formula molecolare C4H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 126.08
Numero MDL MFCD00190641
InChI Key QBVHMPFSDVNFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1-trifluoro-2-butanone, 1,1,1-trifluorobutane-2-one, 2-butanone, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoromethyl ethyl ketone, trifluoro-2-butanone, acmc-20ap8w, trifluoromethylethylketone, ethyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl ethyl ketone, 1,1-trifluoro-2-butanone
PubChem CID 238288
IUPAC Name 1,1,1-trifluorobutan-2-one
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Densità 0.929
Punti di ebollizione 44°C to 45°C
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Indice di rifrazione 1.307
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1702220
Peso formulazione 126.08
Percent Purity 96%