Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-butanone, TRC
Codice prodotto. 30456006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3818801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
CAS 381-88-4
Formula molecolare C4H5F3O
Quantità 1 g
Sinonimo Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602
InChI Formula InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1-trifluorobutan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 126.08
Peso formulazione 126.0292