Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane, TRC
Codice prodotto. 30449474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79040025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
CAS 353-83-3
Formula molecolare C2H2F3I
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
InChI Formula InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
SMILES FC(F)(F)CI
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane
Molecular Weight (g/mol) 209.94
Peso formulazione 209.9153