Learn More
1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane, 98+%, stab. with copper
Codice prodotto. 11400278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11400278 1 g 1g
11410278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11400278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23811.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 461-17-6 | C4H6F3I | 237.992 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-17-6
Formula molecolare C4H6F3I
Molecular Weight (g/mol) 237.992
Numero MDL MFCD00041543
InChI Key LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
PubChem CID 2775189
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-4-iodobutane
SMILES C(CC(F)(F)F)CI
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Nota nome stabilized with copper
Densità 1.85
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Formula lineare CF3(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.4335
Quantità 1 g
Beilstein 1736064
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 237.99
Percent Purity ≥98%