Learn More
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10627221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10627221 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10627221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421760250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
CAS 30984-28-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Punti di ebollizione 61°C (48.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H9F3O2
Formula lineare CF3COCH2COCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4005 to 1.4025
Numero MDL MFCD00045106
Quantità 25 g
Sinonimo 1,1,1-trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione, trifluoroacetyl isobutyrylmethane, 2,4-hexanedione, 1,1,1-trifluoro-5-methyl, 5-methyl-1,1,1-trifluoro-2,4-hexanedione, 2,4-hexanedione,1,1,1-trifluoro-5-methyl, tos-bb-0654, 2,4-dioxo-5-methyl-1,1,1-trifluorohexane, 5-methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
InChI Key QDJWKASBKAMIDF-ZZXKWVIFSA-N
SMILES CC(C)C(=O)\C=C(\O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-5-methylhexane-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 182.14
PubChem CID 160191
Peso formulazione 182.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.