Learn More
1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)methanesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30136486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136486 500 mg 500mg
30012673 50 mg 50mg
30010442 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136486 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT788073500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82113-65-3
Formula molecolare C2HF6NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 281.15
Sinonimo Bis(trifluoromethane)sulfonimide, Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Triflimide, Triflic Imide, Trifluoromethanesulfonimide;
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)methanesulfonamide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Peso formulazione 280.9251