Learn More
1,1,1-Trifluoroacetone, 95%
Codice prodotto. 11974871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11974871 500 g Bottiglia in vetro 500g
10726161 25 g Bottiglia in vetro 25g
10103290 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11974871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139745000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 421-50-1 | C3H3F3O | 112.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 421-50-1
Formula molecolare C3H3F3O
Molecular Weight (g/mol) 112.05
InChI Key FHUDAMLDXFJHJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1-trifluoroacetone, trifluoroacetone, 1,1,1-trifluoro-2-propanone, methyl trifluoromethyl ketone, 2-propanone, 1,1,1-trifluoro, trifluoromethyl methyl ketone, 3,3,3-trifluoroacetone, 1,1,1,-trifluoroacetone, trifluoroketone, trifluoracetone
PubChem CID 9871
IUPAC Name 1,1,1-trifluoropropan-2-one
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1, 1-Trifluoroacetone
Punto di fusione -78.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 22.0°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3COCH3
Indice di rifrazione 1.3000 (20°C, 589nm) max.
Quantità 500 g
Beilstein 01,II,717
Fieser 13,323; 15,212
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Viscosità 3.28 mPa.s (15°C)
Peso formulazione 112.05
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1-Trifluoroacetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.