Learn More
1,1,1-Trifluoroacetone, TRC
Codice prodotto. 30454804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454804 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7800505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1-Trifluoroacetone
CAS 421-50-1
Formula molecolare C3H3F3O
Quantità 5 g
Sinonimo 3,3,3-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, Methyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 66412, Trifluoromethyl Methyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetone
InChI Formula InChI=1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1-trifluoropropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 112.05
Peso formulazione 112.0136